3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
102510100 102510500
ACRO102510100EA 178 EUR
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005221
Núm. CAS: 2386-25-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %