N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ac-Tyr-OEt·H2O
102750010 102750100 102750500
ACRO102750010EA 31.4 EUR
ACRO102750010 ACRO102750100 ACRO102750500
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 99%
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
CAS No.: 36546-50-6
Formula: C₁₃H₁₉NO₅
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149093
Núm. CAS: 36546-50-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 8.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (5% soln. in EtOH) clear, colorless
Specific optical rotation +22° to +24° (24°C, 589 nm) (c=1, EtOH)