ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DL-Homoserine lactone hydrobromide
103290100 103290025 103290500
ACRO103290100EA 175 EUR
ACRO103290100 ACRO103290025 ACRO103290500
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 182.02 g/mol
Pto. de fusión: 221 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012723
Núm. CAS: 6305-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dye content ≥65 %