4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 122 EUR
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Formula: C₅H₆ClN₃S
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006088
Núm. CAS: 1005-38-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %