Aminoguanidine nitrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103760050 103761000 103760250
ACRO103760050EA 21.1 EUR
ACRO103760050 ACRO103761000 ACRO103760250
Aminoguanidine nitrate 99%
Aminoguanidine nitrate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: CH₇N₅O₃
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013174
Núm. CAS: 10308-82-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %