5-Aminolevulinic acid hydrochloride 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-4-ketovaleric acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, δ-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
103925000
103920050
ACRO103925000EA
78.7
EUR
ACRO103925000
ACRO103920050
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 98+%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS No.: 5451-09-2
Formula:
C₅H₁₀ClNO₃ Pto. de fusión: 156…158 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012869 Núm. CAS: 5451-09-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 to 102.0 % |
Loss on drying | ≤2.0 % (105°C, 3 h) (vacuum) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Solubility | (5 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow |
HPLC | ≥98.0 % |