6-Aminopenicillanic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-APA 6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-amino-2,2-dimethyl-5-oxoperhydroazeto[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (+)-6-Aminopenicillanic acid, (2S,5R,6R)-(+)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
104250250
104251000
104250100
ACRO104250250EA
101
EUR
ACRO104250250
ACRO104251000
ACRO104250100
6-Aminopenicillanic acid 96%
6-Aminopenicillanic acid
CAS No.: 551-16-6
Formula:
C₈H₁₂N₂O₃S Pto. de fusión: 197…203 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005176 Núm. CAS: 551-16-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 203 °C |
HPLC | ≥95 % |
pH | 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water) |
Loss on heating | ≤1.5 % (105 °C, 2 h) |