3-Amino-1-propanesulphonic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
104430010 104430050
ACRO104430010EA 53.7 EUR
ACRO104430010 ACRO104430050
3-Amino-1-propanesulphonic acid 95%
3-Amino-1-propanesulphonic acid
CAS No.: 3687-18-1
Formula: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Pto. de fusión: >270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008225
Núm. CAS: 3687-18-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥270 °C
Titration with NaOH ≥94.0 %
Phosphate (PO4) ≤3.5 % (by acid extraction)
Calcium (Ca) ≤200 ppm (by acid extraction)
Iron (Fe) ≤150 ppm (by acid extraction)