L-Azetidine-2-carboxylic acid 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
105142500
105140010
105140050
105141000
ACRO105142500EA
95
EUR
ACRO105142500
ACRO105140010
ACRO105140050
ACRO105141000
L-Azetidine-2-carboxylic acid 99+%
L-Azetidine-2-carboxylic acid
CAS No.: 2133-34-8
Formula:
C₄H₇NO₂ Pto. de fusión: 206…207 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00005166 Núm. CAS: 2133-34-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -123° to -127° (25°C, 589 nm) (c=1, water) |