Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
105900250 105901000
ACRO105900250EA 79.3 EUR
ACRO105900250 ACRO105901000
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 97%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 1454-53-1
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 160…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012800
Núm. CAS: 1454-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Water =12 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)