N-Benzylidenemethylamine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Benzylidenemethanamine
106010250 106011000 106010050
ACRO106010250EA 199 EUR
ACRO106010250 ACRO106011000 ACRO106010050
N-Benzylidenemethylamine 99%
N-Benzylidenemethylamine
CAS No.: 622-29-7
Formula: C₈H₉N
MW: 119.167 g/mol
Pto. Ebullición: 75…80 °C (18 mmHg)
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008294
Núm. CAS: 622-29-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g