1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106470010 106470100
ACRO106470010EA 50.5 EUR
ACRO106470010 ACRO106470100
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Pto. de fusión: 107…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006451
Núm. CAS: 4916-57-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %