Ácido 5-bromo-2-furoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107020250 107021000
ACRO107020250EA 44.3 EUR
ACRO107020250 ACRO107021000
Ácido 5-bromo-2-furoico 99%
Ácido 5-bromo-2-furoico
Formula: C₅H₃BrO₃
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003239
Núm. CAS: 585-70-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to beige to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 192 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.0016 meq/g
Peroxides ≤0.005 % (H2O2)
Freezing point ≥11.0 °C