Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
108290250
108291000
108295000
ACRO108290250EA
92.1
EUR
ACRO108290250
ACRO108291000
ACRO108295000
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 1099-45-2
Formula:
C₂₂H₂₁O₂P Pto. de fusión: 124…129 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009183 Núm. CAS: 1099-45-2 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 129 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
Titration after Ion exchange | ≥97.5 % (On dry substance) |