N-Carbobenzoxy-L-proline 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
108370100 108370050
ACRO108370100EA 117 EUR
ACRO108370100 ACRO108370050
N-Carbobenzoxy-L-proline 99%
N-Carbobenzoxy-L-proline
CAS No.: 1148-11-4
Formula: C₁₃H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003170
Núm. CAS: 1148-11-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -59° to -61° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %