4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
109930010 109930050 109930250
ACRO109930010EA 42.1 EUR
ACRO109930010 ACRO109930050 ACRO109930250
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₁H₁₃Cl₂N
MW: 230,132 g/mol
Pto. de fusión: 199…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012753
Núm. CAS: 51304-61-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm