Cholesterol pelargonate 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cholesterol Nonanoate, Nonanoic Acid Cholesterol Ester, Pelargonic Acid Cholesterol Ester
110270250 110271000
ACRO110270250EA 77.2 EUR
ACRO110270250 ACRO110271000
Cholesterol pelargonate 99+%
Cholesterol pelargonate
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₃₆H₆₂O₂
MW: 526,89 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003643
Núm. CAS: 1182-66-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10% soln. in hexane) clear, colorless