Cinnamyl bromide predominantly trans 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110400050 110400250 110401000
ACRO110400050EA 32.5 EUR
ACRO110400050 ACRO110400250 ACRO110401000
Cinnamyl bromide predominantly trans 97%
Cinnamyl bromide
Appearance: Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Formula: C₉H₉Br
Pto. Ebullición: 103 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 26…32 °C
Densidad: 1,332 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000245
Núm. CAS: 4392-24-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 32 °C
HPLC ≥96.0 %