1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111360050 111360250
ACRO111360050EA 134 EUR
ACRO111360050 ACRO111360250
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₂₁H₃₃N₃O₄S
Pto. de fusión: 110…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011979
Núm. CAS: 2491-17-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %