2-Deoxy-D-galactose 99%
Proveedor: Thermo Scientific
111970010 111970050
ACRO111970010EA 82.3 EUR
ACRO111970010 ACRO111970050
2-Deoxy-D-galactose 99%
2-Deoxy-D-galactose
CAS No.: 1949-89-9
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014649
Núm. CAS: 1949-89-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +56° to +60° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, 5 h)