Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato, (max. 10% H₂O) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DAB Tetrahidrocloruro hidrato
112090050 112090250 112090010
ACRO112090050EA 82.4 EUR
ACRO112090050 ACRO112090250 ACRO112090010
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato, (max. 10% H₂O) 97%
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato
Formula: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
MW: 360,11 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08273058
Núm. CAS: 868272-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 % (120°C)