Ellagic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
117740100
117740025
117740500
ACRO117740100EA
190
EUR
ACRO117740100
ACRO117740025
ACRO117740500
Ellagic acid 97%
Ellagic acid
CAS No.: 476-66-4
Formula:
C₁₄H₆O₈ Pto. de fusión: >360 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006914 Núm. CAS: 476-66-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥95 % |
Color scale | ≤10 APHA |