Emodin 95% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone
117751000 117755000
ACRO117751000EA 140 EUR
ACRO117751000 ACRO117755000
Emodin 95% tech.
Emodin
Appearance: Orange-red Powder
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 253 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001207
Núm. CAS: 518-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Neutrality Passes test