3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 48.4 EUR
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS No.: 5323-87-5
Formula: C₈H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 76…78 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001580
Núm. CAS: 5323-87-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %