EDTA sal tetrasódica hidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica hidrato, Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio hidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica hidrato, Ácido edético sal tetrasódica hidrato
118440025 118445000 118440100
ACRO118440025EA 270 EUR
ACRO118440025 ACRO118445000 ACRO118440100
EDTA sal tetrasódica hidrato 98%, puro
EDTA sal tetrasódica hidrato
CAS No.: 194491-31-1
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
MW: 380.17 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150025
Núm. CAS: 194491-31-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 5 % to 15 % (160°C)
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test