Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glycopyranose, ɑ-D-Glucose Pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-A-D-Glycopyranose, α-D(+)-Glucose pentaacetate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, Pentaacetyl-ɑ-D-glucose, α-D-Glucose pentaacetate
119910250 119911000
ACRO119910250EA 36.2 EUR
ACRO119910250 ACRO119911000
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 98%
Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Pto. de fusión: 109…113 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064071
Núm. CAS: 604-68-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +96.5° to +103.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure