Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
120160100 120160500
ACRO120160100EA 91.6 EUR
ACRO120160100 ACRO120160500
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
CAS No.: 1149-16-2
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 201…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002183
Núm. CAS: 1149-16-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
Solubility (0.5 % in methanol) Clear
HPLC ≥96.0 %
Suitability (for Ca determination) Passes test
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm