L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
120820250 120821000 120820050
ACRO120820250EA 105 EUR
ACRO120820250 ACRO120821000 ACRO120820050
L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
CAS No.: 7389-87-9
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 242,10 g/mol
Pto. de fusión: 207 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012701
Núm. CAS: 7389-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=2, water)