DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
120830250 120831000
ACRO120830250EA 33.1 EUR
ACRO120830250 ACRO120831000
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₄H₇NOS
Pto. de fusión: 199…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012724
Núm. CAS: 6038-19-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %