Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), polvo cristalino, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
120860010 120860050 120861000
ACRO120860010EA 486 EUR
ACRO120860010 ACRO120860050 ACRO120861000
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), polvo cristalino, grado técnico
Humic acid sodium salt
Appearance: Black Crystalline powder
Formula: C₉H₈Na₂O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135560
Núm. CAS: 68131-04-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 70 % (as Humic acid)
Loss on drying 14 % to 25 % (105°C, 4 h)