1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
121200250
121201000
121205000
ACRO121200250EA
83.3
EUR
ACRO121200250
ACRO121201000
ACRO121205000
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 79…81 °C (13 mmHg) Densidad: 0,98 g/cm³ Pto. de inflamación: 56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003181 Núm. CAS: 2955-88-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |