1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Allopurinol
121830050 121830250 121831000 121830000
ACRO121830050EA 29.4 EUR
ACRO121830050 ACRO121830250 ACRO121831000 121830000.
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Appearance: White to almost white Powder
Formula: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Pto. de fusión: 384 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00599413
Núm. CAS: 315-30-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥97.5 % (on dried substance)