2-Hydroxypyrimidine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
121860250
121861000
121860050
ACRO121860250EA
66.2
EUR
ACRO121860250
ACRO121861000
ACRO121860050
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride 98%
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
CAS No.: 38353-09-2
Formula:
C₄H₄N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012781 Núm. CAS: 38353-09-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |