3-(Hidroximetil)indol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122190050 122190250
ACRO122190050EA 71 EUR
ACRO122190050 ACRO122190250
3-(Hidroximetil)indol 97%
3-(Hidroximetil)indol
Formula: C₉H₉NO
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005632
Núm. CAS: 700-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %