Isochroman 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran
122540250 122540050
ACRO122540250EA 76.5 EUR
ACRO122540250 ACRO122540050
Isochroman 99%
Isochroman
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (4mbar)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006913
Núm. CAS: 493-05-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On anhydrous basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm