4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
122920250 122921000
ACRO122920250EA 36.7 EUR
ACRO122920250 ACRO122921000
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate 98%
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₅NO₂·C₇H₈O₃S
MW: 377,46 g/mol
Pto. de fusión: 225…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044709
Núm. CAS: 83949-32-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 229 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (3 % in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)