Cloroformiato de bencilo 50% (w/w) 3 M in toluene
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: CBZ-Cl (Z-Cl)
124495000
ACRO124495000EA 156 EUR
ACRO124495000
Cloroformiato de bencilo 50% (w/w) 3 M in toluene
Cloroformiato de bencilo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000640
Núm. CAS: 501-53-1
UN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light pink Solution
GC ≥88 %
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)