Ácido clorhídrico fumante 37% in water, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124620010 124620025 124620100 124620250 124620011 124620026
124620010.EA 43.8 EUR
124620010. 124620025. 124620100. 124620250. 124620011. 124620026.
Ácido clorhídrico fumante 37% in water, puro
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1.18 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Free chlorine ≤10 ppm (Cl)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm