3-(Methylamino)propionitrile 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N-Methylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-β-alaninenitrile, 3-(Methylamino)propanenitrile
126220050 126220500
ACRO126220050EA 36 EUR
ACRO126220050 ACRO126220500
3-(Methylamino)propionitrile 98%
3-(Methylamino)propionitrile
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₄H₈N₂
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 182…186 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001954
Núm. CAS: 693-05-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g