Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
126970050 126970500
ACRO126970050EA 44.6 EUR
ACRO126970050 ACRO126970500
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004457
Núm. CAS: 2110-78-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %