5-Metiltiofeno-2-carbaldehido 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
127870100 127870500
ACRO127870100EA 73.4 EUR
ACRO127870100 ACRO127870500
5-Metiltiofeno-2-carbaldehido 98%
5-Metiltiofeno-2-carbaldehido
Formula: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Densidad: 1,18 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005434
Núm. CAS: 13679-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %