5-Methyl-DL-tryptophan 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
127970010 127972500 127970050
ACRO127970010EA 445 EUR
ACRO127970010 ACRO127972500 ACRO127970050
5-Methyl-DL-tryptophan 98%
5-Methyl-DL-tryptophan
CAS No.: 951-55-3
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.26 g/mol
Pto. de fusión: 280…282 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005652
Núm. CAS: 951-55-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Appearance of solution (5% soln. in 1 N NaOH) clear, pale yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm