Pamoic acid 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
129721000 129725000
ACRO129721000EA 66.9 EUR
ACRO129721000 ACRO129725000
Pamoic acid 98+%
Pamoic acid
CAS No.: 130-85-8
Formula: C₂₃H₁₆O₆
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004079
Núm. CAS: 130-85-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH 98.0 to 102.0 %
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT