Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans) cis- and trans-mixture 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
130040250 130041000 130045000
ACRO130040250EA 58.3 EUR
ACRO130040250 ACRO130041000 ACRO130045000
Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans) cis- and trans-mixture 90%
Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula: C₁₀F₁₈
MW: 462.08
Pto. Ebullición: 142 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.9 g/cm³
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010626
Núm. CAS: 306-94-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %