(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
130320100 130320500
ACRO130320100EA 62.8 EUR
ACRO130320100 ACRO130320500
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
CAS No.: 7524-50-7
Formula: C₁₀H₁₄ClNO₂
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012489
Núm. CAS: 7524-50-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +37° to +39° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)