(±)-2-Fenilpropionaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130860250 130861000 130865000
ACRO130860250EA 29.6 EUR
ACRO130860250 ACRO130861000 ACRO130865000
(±)-2-Fenilpropionaldehído 98%
(±)-2-Fenilpropionaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 202…205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,011 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006973
Núm. CAS: 93-53-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %