3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131750050 131750250
ACRO131750050EA 64.1 EUR
ACRO131750050 ACRO131750250
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 97%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
CAS No.: 3112-31-0
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₅H₄N₂O₄·H₂O
Pto. de fusión: 292…295 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149323
Núm. CAS: 303180-11-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 11.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %