2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131950050 131950250
ACRO131950050EA 65.6 EUR
ACRO131950050 ACRO131950250
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012812
Núm. CAS: 16179-97-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %