2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
131960025 131960250
ACRO131960025EA 55.8 EUR
ACRO131960025 ACRO131960250
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 6419-36-9
Formula: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Pto. de fusión: 160…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012819
Núm. CAS: 6419-36-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)