Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxytryptamine Creatinine Sulphate
132680010 132680050
ACRO132680010EA 58.6 EUR
ACRO132680010 ACRO132680050
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Serotonin creatinine sulphate monohydrate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 387,41 g/mol
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149653
Núm. CAS: 61-47-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.4 to 5.4 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %